Learn More
BD Antisérum à facteur unique 6 de Salmonella H Difco™
Code produit 11782794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 ml
Conditionnement:
3mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11782794 3 ml 3mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les produits contiennent de l’azoture de sodium toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.L’azoture de sodium peut réagir avec la plomberie en plomb et en cuivre pour former des azotures métalliques hautement explosifs. À la mise au rebut, rincer avec un grand volume d’eau pour éviter l’accumulation d’azoture. Après contact avec la peau, laver immédiatement avec beaucoup d’eau.L’emballage contient du caoutchouc naturel sec.
Code produit 11782794 Fournisseur BD Code fournisseur 224761
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Les produits contiennent de l’azoture de sodium toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.L’azoture de sodium peut réagir avec la plomberie en plomb et en cuivre pour former des azotures métalliques hautement explosifs. À la mise au rebut, rincer avec un grand volume d’eau pour éviter l’accumulation d’azoture. Après contact avec la peau, laver immédiatement avec beaucoup d’eau.L’emballage contient du caoutchouc naturel sec.
Tests d’agglutination pour tubes qualitatifs pour la différenciation sérologique de Salmonella
  • Antisérums de lapin lyophilisés et polyclonaux
  • Absorbés ou non spécifiquement pour les antigènes de phase 1 ou de phase 2
  • Effectuez entre 150 et 1500 tests
  • Identification de Salmonella par des antigènes flagellaires (H)
  • Azoture de sodium (0,2 %) comme conservateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Antisérum
Quantité 3 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vial Sal H Antiserum Single Factor 6 3Ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide