Learn More
BD Antigènes de contrôle de la qualité et antisérums de Salmonella O Difco™
Code produit 17342361
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Antisérum Salmonella O facteur 10, groupe E1
Antisérum Salmonella O facteur 14
Antisérum Salmonella O facteur 15, groupes E2 et E3
Antisérum Salmonella O facteur 19, groupe E4
Antisérum Salmonella O facteur 2
Antisérum Salmonella O facteur 20
Antisérum Salmonella O facteur 22, groupe G1
Antisérum Salmonella O facteur 23, groupe G2
Antisérum Salmonella O facteur 27
Antisérum Salmonella O facteur 34, groupe E3
Antisérum Salmonella O facteur 8, groupes C2 et C3
Antisérum Salmonella O facteurs 4, 5, groupe B
Antisérum Salmonella O facteur 4, groupe B
Antisérum Salmonella O facteur 5, groupe B
Antisérum Salmonella O facteur 9, groupe D
Antisérum Salmonella O groupe E facteurs 1, 3, 10, 15, 19, 34
Antisérum de Salmonella O groupe D1 facteurs 1, 9, 12
Antisérum de Salmonella O groupe G facteurs 13, 22
Antisérum de Salmonella O groupe H facteurs 1, 6, 14, 24, 25
Antisérum de Salmonella O groupe E1, facteurs 3, 10
Antisérum de Salmonella O groupe F facteur 11
Antisérum de Salmonella O groupe L facteur 21
Antisérum de Salmonella O groupe O facteur 35
Facteur 17 du groupe J d’antisérum de Salmonella O
Facteur 28 du groupe M d’antisérums de Salmonella O
Facteur 30 du groupe N d’antisérums de Salmonella O
Poly antisérum A Salmonella O, groupes A, B, D, E1, E2, E3, E4 et L
Poly antisérum B Salmonella O, groupes C1, C2, F, G et H
Poly antisérum C Salmonella O, groupes I, J, K, M, N et O
Poly antisérum D Salmonella O, groupes P, Q, R, S, T et U
Poly antisérum E Salmonella O, groupes V, W, X, Y et Z
Poly antisérum F Salmonella O, groupes 51 à 55
Poly antisérum G Salmonella O, groupes 56 à 61
Conditionnement:
1 pièce
3mL
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17342361 Antisérum Salmonella O groupe E facteurs 1, 3, 10, 15, 19, 34 1 pièce
11768153 Facteur 28 du groupe M d’antisérums de Salmonella O 3mL
11788153 Facteur 30 du groupe N d’antisérums de Salmonella O 3mL
11758153 Facteur 17 du groupe J d’antisérum de Salmonella O 3mL
17312361 Antisérum de Salmonella O groupe G facteurs 13, 22 1 pièce
17322361 Antisérum de Salmonella O groupe H facteurs 1, 6, 14, 24, 25 1 pièce
11742804 Antisérum de Salmonella O groupe O facteur 35 3mL
11792844 Antisérum Salmonella O facteur 14 3mL
11722804 Antisérum de Salmonella O groupe L facteur 21 3mL
11782904 Antisérum de Salmonella O groupe D1 facteurs 1, 9, 12 3mL
11792734 Antisérum Salmonella O facteur 10, groupe E1 3mL
11702744 Antisérum Salmonella O facteur 15, groupes E2 et E3 3mL
11712744 Antisérum Salmonella O facteur 19, groupe E4 3mL
17302361 Antisérum de Salmonella O groupe F facteur 11 1 pièce
11748153 Antisérum Salmonella O facteur 34, groupe E3 3mL
11732814 Poly antisérum B Salmonella O, groupes C1, C2, F, G et H 3mL
11772804 Poly antisérum A Salmonella O, groupes A, B, D, E1, E2, E3, E4 et L 3mL
11742814 Poly antisérum C Salmonella O, groupes I, J, K, M, N et O 3mL
11752814 Poly antisérum D Salmonella O, groupes P, Q, R, S, T et U 3mL
11762814 Poly antisérum E Salmonella O, groupes V, W, X, Y et Z 3mL
11742844 Poly antisérum F Salmonella O, groupes 51 à 55 3mL
11702854 Antisérum Salmonella O facteur 20 3mL
11772844 Antisérum Salmonella O facteur 4, groupe B 3mL
11752844 Poly antisérum G Salmonella O, groupes 56 à 61 3mL
11782844 Antisérum Salmonella O facteur 5, groupe B 3mL
11752854 Antisérum Salmonella O facteur 23, groupe G2 3mL
11742854 Antisérum Salmonella O facteur 22, groupe G1 3mL
11772854 Antisérum Salmonella O facteur 27 3mL
11792874 Antisérum Salmonella O facteur 2 3mL
11702884 Antisérum Salmonella O facteurs 4, 5, groupe B 3mL
11722884 Antisérum Salmonella O facteur 8, groupes C2 et C3 3mL
11732884 Antisérum Salmonella O facteur 9, groupe D 3mL
11792904 Antisérum de Salmonella O groupe E1, facteurs 3, 10 3mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Code produit 17342361 Fournisseur BD Code fournisseur 228191
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Les espèces de Salmonella provoquent diverses maladies humaines appelées salmonelles. L’étendue de la maladie va de la gastroentérite auto-limitante légère à des formes plus graves. Elle peut être accompagnée d’une bactériémie ou d’une fièvre typhoïde et s’avérer mortelle. Le diagnostic et l’identification du bon sérotype sont donc essentiels. Ces antisérums aident à détecter de tels sérotypes. Les antigènes de contrôle de la qualité servent à vérifier leurs performances.
  • Antisérums polyclonaux lyophilisés de lapin
  • Polyvalent, spécifique aux antigènes somatiques
  • Des réactions croisées sont possibles car les sérogroupes peuvent partager les antigènes peu courants du groupe.
  • Lorsqu’il est correctement réhydraté et utilisé comme indiqué, un flacon contient suffisamment de réactif pour effectuer 60 tests.
  • Pour diagnostics in vitro
  • contenant environ 0,2 % d’azoture de sodium utilisé comme conservateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Pour diagnostics in vitro
Type de produit Antisérum Salmonella O groupe E facteurs 1, 3, 10, 15, 19, 34