Learn More
BD Antigènes de CQ de Salmonella O Difco™
Code produit 11768313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Antigène Salmonella O groupe B
Antigène Salmonella O groupe C1
Antigène Salmonella O groupe C2
Antigène Salmonella O groupe D
Antigène de Salmonella O groupe A
Conditionnement:
1mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11768313 Antigène de Salmonella O groupe A 1mL
11798313 Antigène Salmonella O groupe C2 1mL
11778313 Antigène Salmonella O groupe B 1mL
11708323 Antigène Salmonella O groupe D 1mL
11788313 Antigène Salmonella O groupe C1 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Code produit 11768313 Fournisseur BD Code fournisseur 221301
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Panels de typage d’antisérums réactifs rapides Gold standard pour l’antigène de Salmonella O
  • Type de produit : Antigènes et antisérums
  • Groupements : produits Q à S
  • Sous-type : Antigènes de contrôle de la qualité
  • Type : Antigènes
  • Volume : 1 mL
  • Durée de conservation : 730 jours
Certifications
Marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Antigène de Salmonella O groupe A
À utiliser avec (application) Utilisé dans le contrôle de la qualité des antisérums Salmonella O Poly B (225351), Facteur 7 (228161), Groupe C1 Facteurs 6 (240985) et Poly A-I & Vi (240993)
Quantité 1 ml