Learn More
BD Antigène Salmonella VI Difco™
Code produit 11738323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11738323 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Le produit contient du mercure, ne le mettez pas dans les déchets, ils doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales, et ne sont pas disponibles à la vente dans certains États. Il contient également de l’azoture de sodium toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à grande eau. À la mise au rebut, rincer à grande eau pour éviter l’accumulation d’azoture. L’emballage
Code produit 11738323 Fournisseur BD Code fournisseur 221421
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Le produit contient du mercure, ne le mettez pas dans les déchets, ils doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales, et ne sont pas disponibles à la vente dans certains États. Il contient également de l’azoture de sodium toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à grande eau. À la mise au rebut, rincer à grande eau pour éviter l’accumulation d’azoture. L’emballage
Tests de contrôle de la qualité des antisérums Salmonella O Difco™ par des tests d’agglutination sur lames
  • Suspensions chimiquement stabilisées et inactivées de souches connues
  • Antigène d’identification homologue : VI
  • Chaque flacon est suffisant 20 tests sur lames
  • Azoture de sodium (0,1%) comme conservateur
Utilisé dans le contrôle de la qualité des antisérums Salmonella O Poly A-I et Vi, Vi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Antigène
À utiliser avec (application) Utilisé dans le contrôle qualité des antisérums Salmonella O Poly A-I & Vi (226641) et Vi (228271)
Quantité 1 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • BD Difco Salmonella QC Antigen Vi
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide