Learn More
BD Antisérums de Vibrio cholerae Difco™
Code produit 11792784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Milieux de culture de microbiologie
Conditionnement:
3mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11792784 Milieux de culture de microbiologie 3mL
11722794 Milieux de culture de microbiologie 3mL
11742794 Milieux de culture de microbiologie -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11792784 Fournisseur BD Code fournisseur 224301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.34€
    183.14€ / 3mL
    Économisez 11.20€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Antisérums de Vibrio cholerae réactifs standard Gold rapides
  • Type de produit : Antigènes et antisérums
  • Groupements : Produits U à Z
  • Sous-type : Vibrio cholerae
  • Type : Antisérums
  • Lyophilisé, réhydrater à 3 ml
  • Réactif suffisant pour 20 tests sur lames
  • Disponibles avec 3 différents types d’antisérum et anticorps O
  • Durée de conservation : 1095 jours
Sérum de lapin pour test d’agglutination sur lames
Certifications
Marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE
Contenu et stockage Réfrigérer, conserver entre 2°C et 8°C.
Type de produit Milieux de culture de microbiologie
compliance-icons
Identifiant produit
  • BD Difco Vibrio Cholerae Antiserum Inaba, 3 mL
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide