Learn More
BD Solution de lyse 10 X concentré BD FACS™
Code produit 10141013 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10141013 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10141013 Fournisseur BD Code fournisseur 349202
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Peut être utilisé dans les procédures de lyse/lavage et de lyse/non-lavage. La solution de lyse 10 X concentré BD™ FACS™ est appropriéepour une utilisation avec des réactifs tels que les réactifs BD Tritest™ ou BD Simultest™ et un
La solution de lyse FACS™ BD™ est destinée à lyser les globules rouges après une coloration directe par immunofluorescence des cellules sanguines périphériques humaines avec des anticorps monoclonaux avant l’analyse cytométrique par flux. La lyse des cellules sanguines entières permet d’éliminer les cellules interférentes afin de permettre une détection efficace des lymphocytes.
  • Suffisant pour 2 000 tests lors d’une utilisation dans des procédures de lyse/non-lavage (par exemple, BD Tritest™)
  • Suffisant pour 500 tests lors d’une utilisation dans des procédures de lyse/lavage (par exemple, BD Tritest™)
  • Pour préparer, diluer le concentré 10X à 1:10 à température ambiante (20–25°C), eau déionisée
  • Point d’éclair : >64°C
  • Soluble dans l’eau
  • Pour diagnostics in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
Contenu et stockage Conserver dans des conditions fraîches et sèches, dans un récipient hermétique.
Concentration 10X
À utiliser avec (équipement) Systèmes de cytomètre en flux, comme les systèmes FACSCanto™ et FACSCalibur™
Type Solution de lyse
Comprend Formulation approximative : 10 % de formaldéhyde, 30 % de diéthylène glycol, 3,5 % de méthanol, 56,5 % d’eau
Quantité 100 ml
Forme Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • BD FACS Lysing Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: diethylene glycol, formaldehyde, methanol