Learn More
Tampon de coloration au sérum de veau fœtal, BD
Code produit 15103475 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15103475 500mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15103475 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 554656
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Pour la coloration par immunofluorescence de suspensions de cellules individuelles
  • Préparé à partir de tissus lymphoïdes, de moelle osseuse, de sang périphérique, de cellules mises en culture
  • Maintient la viabilité cellulaire et maximise l’intensité des signaux de fluorescence grâce aux fluorochromes sensibles au pH
  • Contient un inhibiteur métabolique, de l’azoture de sodium
  • Pour la dilution, l’application de réactifs fluorescents et la suspension
  • Solution tamponnée aqueuse contenant du sérum de veau fœtal et ≤0,09 % d’azoture de sodium
Cytométrie en flux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 4°C
Comprend Protéines SVF inactivées par la chaleur et quantité d’azoture de sodium inférieur ou égal à 0,09 %
Quantité 500mL
Application validée RUO
Type de produit Tampon de coloration
Usage exclusivement réservé à la recherche.