Learn More
Tampon de lavage à code-barres pour cellules fluorescentes, BD
Code produit 15871119 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15871119 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15871119 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 561550
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Peut être utilisé pour le lavage et la coloration des cellules après le codage par code-barres des cellules fluorescentes
pulliPour la dilution et l’application d’anticorps fluorescents à des cellules à code-barres ainsi que pour la suspension, le lavage et le stockage à court terme de cellules à code-barres destinées à l’analyse cytométrique en flux/liliFormulé comme une solution saline tamponnée à pH neutre (pH de 7,4), complétée par du sérum de veau fœtal et de l’albumine sérique bovine/li/ul/ppCytométrie en flux, coloration intracellulaire/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de lavage à code-barres pour cellules fluorescentes
À utiliser avec (application) Lavage et coloration des cellules après marquage fluorescent, cytométrie de flux, coloration intracellulaire
Quantité 500 ml
Formule Solution saline tamponnée à pH neutre (pH de 7,4) complétée par du sérum de veau fœtal et de l’albumine sérique bovine