Learn More
BD FUT-175 (Futhan)
Code produit 15836758 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15836758 5 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15836758 Fournisseur BD Code fournisseur 552035
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Inhibiteur de protéase synthétique à large spécificité et inhibiteur des voies classiques et alternatives d’activation du complément
  • Alias : Futhan
  • Nom chimique : 6-amidino-2-naphthyl p-guanidinobenzoate diméthanesulfonate
  • Poids moléculaire : 539,58 Da
  • Tampon de stockage : Poudre lyophilisée
Stab. sérique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Stab. sérique
Contenu et stockage 4°C
Quantité 5 mg
Poids moléculaire 539,58
Inhibiteurs FUT-175 (Futhan)
Forme Poudre lyophilisée
Usage exclusivement réservé à la recherche