Learn More
BD Fournitures et systèmes de production de gaz GasPak™ EZ : sachets pour système à récipient
Code produit 11747194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Sachet
Sachet avec indicateur
À utiliser avec (équipement):
Système de conteneur EZ CO2
Système de conteneurs EZ Campy
Système de conteneurs anaérobies EZ
Conditionnement:
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11747194 Sachet Système de conteneurs anaérobies EZ 20 pièces
10612796 Sachet avec indicateur Système de conteneurs anaérobies EZ 20 pièces
11767194 Sachet Système de conteneurs EZ Campy 20 pièces
11757194 Sachet Système de conteneur EZ CO2 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11747194 Fournisseur BD Code fournisseur 260678
 Article restreint
En stock
Utilisé pour produire des environnements anaérobies, microaérophiles ou enrichis en CO2 . BD Difco™ GasPak™ Systèmes et fournitures de production de gaz EZ : Les sachets du système de conteneurs offrent une commodité sans catalyseur.
  • Pour une utilisation dans les deux GasPak™ EZ Containers et les GasPak™ 100 et GasPak™ 150 bocaux
  • Les sachets ne nécessitent pas d’eau ni de catalyseur pour l’activation et sont conçus pour fournir une génération rapide de gaz pour une croissance bactérienne optimale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Sachet
Contenu et stockage 2°C à 25°C
Format Sachet
À utiliser avec (application) Isolement primaire et culture de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles à l’aide de sachets générant du gaz
À utiliser avec (équipement) Système de conteneurs anaérobies EZ
Gamme de produits GasPak
Quantité 20 sachets/carton
commodité sans catalyse pour la production d’anaérobies, de microaérophiles ou de CO2 -environnements enrichis