Learn More
BD Fournitures et systèmes de production de gaz GasPak™ EZ : sachets
Code produit 11777194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Système à poche CO2 EZ
Système à poche Campy EZ
Système à poche pour anaérobies EZ
Conditionnement:
20 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11777194 Système à poche pour anaérobies EZ 20 pièces
11787194 Système à poche CO2 EZ 20 pièces
11797194 Système à poche Campy EZ 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11777194 Fournisseur BD Code fournisseur 260683
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé pour produire des environnements anaérobies, microaérophiles ou enrichis en CO2 . BD Difco™ GasPak™ Les systèmes et fournitures de production de gaz EZ offrent une commodité sans catalyseur.
  • Sachets refermables en une étape
  • Les sachets sont spécialement conçus pour optimiser la préservation de l'environnement souhaité tout au long de l'incubation.
  • Cette technologie sans chaleur minimise les condensats, ce qui permet une excellente visualisation des colonies bactériennes grâce à la poche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Système à poche pour anaérobies EZ
Type de bouchon Fermeture à glissière
Format Sachets refermables
À utiliser avec (application) Isolement primaire et culture de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles à l’aide de sachets générant du gaz
À utiliser avec (équipement) Récipient d’incubation BD GasPak EZ, petit
Comprend Sachets refermables avec indicateur
Gamme de produits GasPak
Quantité 20 sachets