Learn More
BD Inhibiteur général de la caspase, Z-VAD-FMK
Code produit 15826258 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15826258 1 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15826258 Fournisseur BD Code fournisseur 550377
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Inhibiteur de caspase générale perméable aux cellules, qui se lie au site catalytique des protéases de caspase de façon irréversible et inhibe l’apoptose
Les membres de la famille des caspases jouent un rôle clé dans l’inflammation et l’apoptose des mammifères. Le peptide Z-VAD-FMK est O-méthylé en position P1 sur l’acide aspartique, ce qui améliore la stabilité et augmente la perméabilité cellulaire. L’inhibiteur est conçu pour être utilisé dans les tests sur cellules in vivo et in vitro pour mesurer l’inhibition de l’apoptose.
  • Poids moléculaire : 467 Da
  • Forme : Lyophilisé
  • Tampon de stockage : Lyophilisé dans le diméthylsulfoxyde (DMSO)
Évitez les cycles de congélation / décongélation répétés du produit.
Cytométrie en flux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Tampon de stockage Lyophilisé dans du diméthylsulfoxyde
Contenu et stockage -20°C
Quantité 1 mg
Poids moléculaire 467
Inhibiteurs Z-VAD-FMK
Forme Lyophilisé
Usage exclusivement réservé à la recherche.