Learn More
BD General Use and PrecisionGlide Hypodermic Needles
Code produit 16300136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Jauge:
25 g
Longueur (impériale):
1,5 po
Diamètre (impériale) extérieur:
0,02 po
Épaisseur (paroi):
Normale
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Jauge Longueur (impériale) Diamètre (impériale) extérieur Épaisseur (paroi) Conditionnement
16300136 25 g 1,5 po 0,02 po Normale 100 pièces
15892568 25 g 1,5 po 0,02 po Normale -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16300136 Fournisseur BD Code fournisseur 305127
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Fit any Luer-Lok™, slip tip, or eccentric tip syringe
Compatible with any slip tip, Luer-Lok, or eccentric tip syringe.
  • Sheath protects point and cannula
  • Cannula are siliconized to reduce resistance and maintain speed and smoothness throughout injection
  • All have regular bevel, except 14-826-10, which has intradermal bevel
  • 14-826-52, -6A, -6B, and -6C needles have thin-wall design
  • 14-826-6A is for subcutaneous use and has the same flowrate as larger 25-gauge needle
  • 14-826-6B and -6C are for intramuscular use and have the same flowrate as larger 22-gauge needle
  • 14-826-52 has the same flowrate as larger 18-gauge needle
  • Needle hub fits any Luer-Lok or Luer slip syringe tip, reusable or disposable
  • Individual Easy Peel™ blister pack packages boxed in strips of five needles; package carries lot control number Hubs color coded by gauge size: Gray (27-gauge), Tan (26), Blue (25), Turquoise (23), Black (22), Green (21), Yellow (20), Brown (19), Pink (18), and Purple (16)
Informations sur la commande
Package carries lot control number to indicate complete sterility.
Spécification
Type de produit Conventional Hypodermic Needle
Matériau Acier inoxydable
Stérilité Stérile
Matériau de la canule Siliconized
Couleur Blue
Connecteurs Luer-Lok
Diamètre (impériale) extérieur 0,02 po
Diamètre (métrique) extérieur 0.051 cm
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Single-use needles minimize cross-infection and provide a factory-sharp point for each injection
À utiliser avec (équipement) Any Luer-Lok, Slip Tip, or Eccentric Tip Syringe
Jauge 25 g
Matériau du moyeu Polypropylène
Comprend Protective Plastic Sheath
Sans latex Oui
Longueur (impériale) 1,5 po
Longueur (métrique) 3.8 cm
Modèle Bevel Point
Épaisseur (paroi) Normale