Learn More
BD Inhibiteur de transport de protéines GolgiPlug™ (contenant de la bréfeldine A)
Code produit 15847968 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15847968 1 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15847968 Fournisseur BD Code fournisseur 555029
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Améliore la détectabilité des cellules productrices de cytokines grâce à la coloration immunofluorescente et à l’analyse cytométrique en flux
Bloque les processus de transport des protéines intracellulaires lorsqu’ils sont ajoutés aux cellules lymphoïdes stimulées in vitro ou in vivo
  • Produit une accumulation de cytokines et/ou de protéines dans le complexe de Golgi
  • Améliore la détectabilité des cellules productrices de cytokines grâce à la coloration immunofluorescente et à l’analyse cytométrique en flux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration Utilisation recommandée à 1:1000 dans les cultures cellulaires.
À utiliser avec (application) Améliore la détectabilité des cellules productrices de cytokines grâce à la coloration immunofluorescente et à l’analyse cytométrique en flux
Plage de pH 7,2 à 7,6
Contenu et stockage Conserver non dilué à 4°C
Type de produit Inhibiteur de transport de protéines BD GolgiPlug avec la bréfeldine A
Quantité 1 ml
Format Liquide