Learn More
BD Inhibiteur de transport de protéines BD GolgiStop™ (contenant du monensin)
Code produit 10716676 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,7 ml
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10716676 0,7 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10716676 Fournisseur BD Code fournisseur 554724
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Bloque les processus de transport des protéines intracellulaires lorsqu’ils sont ajoutés aux cellules lymphoïdes stimulées in vitro ou in vivo
  • Produit une accumulation de cytokines et/ou de protéines dans le complexe de Golgi
  • Améliore la détectabilité des cellules productrices de cytokines grâce à la coloration immunofluorescente et à l’analyse cytométrique en flux
Remarque : L’inhibiteur de transport de protéines GolgiStop de BD, contenant du monensin (composant-51-2092KZ) contient 99,61 % d’éthanol (w/w) et 0,26 % de monensin, mononatriumsalz (w/w).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Améliore la détectabilité des cellules productrices de cytokines grâce à la coloration immunofluorescente et à l’analyse cytométrique en flux
Plage de pH 7,2
Contenu et stockage Conserver non dilué à 4°C
Type de produit Inhibiteur de transport de protéines BD GolgiStop avec monensin
Quantité 0,7 ml
Format Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • BD GolgiStop
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin /secouriste en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P370-En cas d'incendie:.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P378-Utiliser pour l'extinction.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément aux réglementations locales/ régionales / nationales / internationales..
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanolmonensin, monosodium