Learn More
BD Fixable Viability Stain 575V
Code produit 15844469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 μg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15844469 200 μg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15844469 Fournisseur BD Code fournisseur 565694
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
For discrimination of viable from non-viable mammalian cells in multicolor flow cytometric applications. BD Horizon™ Fixable Viability Stain 575V reacts with and covalently binds to cell-surface and intracellular amines. Permeable plasma cell membranes allow for the intracellular diffusion of the dye and covalent binding to higher overall concentrations of amines than in nonpermeable live cells.
  • Fixable Viability Stain 575V is excited by the Violet laser (with an excitation maximum of 396nm), and has a fluorescence emission maximum of 572nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application)
  • Flow cytometry
  • Intracellular staining (flow cytometry)
Perméabilité cellulaire Permeable
Type de produit Fixable Viability Stain 575V
Contenu et stockage -80°C
Quantité 200 μg
compliance-icons
Identifiant produit
  • BD Horizon Fixable Viability Stain 575V
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Fixable Viability Stain 575V