Learn More
BD Annexine V BV711 Horizon™
Code produit 15853249 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15853249 100 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15853249 Fournisseur BD Code fournisseur 563972
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Une sonde sensible permettant d’identifier les cellules apoptotiques, se liant aux surfaces phospholipides à charge négative avec une affinité plus élevée pour la phosphatidylsérine (PS) que pour la plupart des autres phospholipides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Quantité 100 tests
Couleur BV711
Contenu et stockage Conserver non dilué à 4°C
Forme Solution en tampon
Usage exclusivement réservé à la recherche