Learn More
BD Kit ELISA C3a humain
Description
pLe test ELISA OptEIA est un essai immuno-enzymatique (ELISA) en sandwich en phase solide/ppulliUtilise un anticorps monoclonal spécifique au C3a-desArg humain enduit sur une plaque à 96 puits/li/ul/ppELISA/p
Spécification
Spécification
| Antigène | C3a |
| Réactivité croisée | Humaine |
| Comprend | Concentrat de lavage (20 X), solution d’arrêt, diluant standard/échantillon, concentrat d’enzymes de Streptavidine-HRP, plaque enduite d’anticorps C3a humain, anticorps de détection biotinylé anti-C3a humain, étalon lyophilisé de C3a humain, diluant ELISA |
| Quantité | 1 plaque |
| Type d’échantillon | Plasma EDTA humain, sérum, échantillon biologique |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Détermination quantitative in vitro du C3a-desArg humain, ELISA |
| Type de produit | Kit ELISA pour C3a humain |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hu C3a OptEIA ELISA Kit 1Plt
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Usage exclusivement réservé à la recherche