Learn More
BD Kit II ELISA pour C5a humain
Description
Includes
notices d'anticorps enrobées d’anticorps, anticorps de détection, normes, concentration enzymatique (250 x), diluant standard/échantillon, ELISA Diluant, concentration de lavage (20 x), TMB One-Step Réactif de substrat, solution d’arrêt, système de sceller les plaques
Spécification
Spécification
| Antigène | C5a |
| Réactivité croisée | Humaine |
| Comprend | Solution d’arrêt, diluant ELISA, réactif de substrat de TMB à une étape, anticorps de détection biotinylé anti-C5a humain, étalon de C5a humain, concentrat de lavage (20 X), diluant d’étalon / d’échantillon, plaque enduite d’anticorps C5a humain, concentr |
| Quantité | 1 plaque |
| Type d’échantillon | Plasma EDTA humain, sérum, échantillon biologique |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Détermination quantitative in vitro du C5a-desArg humain, ELISA |
| Type de produit | Kit ELISA II pour C5a humain |
Sécurité et traitement
- Hu Opteia Kit II C5A 1 PCE,1plate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: phosphoric acid, CMIT/MIT mixture
Usage exclusivement réservé à la recherche