Learn More
BD Kit d’analyse de l’endoderme humain définitif et pancréatique
Code produit 15821979 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 tests
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15821979 25 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Ce kit contient des composants dangereux, toxiques et hautement inflammables. Manipulez avec précaution conformément aux instructions sur l’insert d’emballage.
Code produit 15821979 Fournisseur BD Code fournisseur 562496
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ce kit contient des composants dangereux, toxiques et hautement inflammables. Manipulez avec précaution conformément aux instructions sur l’insert d’emballage.
Includes
Alexa Fluor™488 Souris anti-Human Pax-6 ,25 Tests ; PE Souris anti-PDX-1, 25 Tests ; PE Mouse anti-Human Foxa 2, 25 Tests ; PerCP-Cy™ 5.5 Souris anti-Sox2, 25 Tests ; Sox anti-humain de souris PerCP-Cy5.517, 25 tests ; NANOG647 anti-humain de souris Alexa Fluor, 25 tests ; tampon Perm III, 50 ml ; tampon de fixation, 50 ml
Le kit contient une combinaison d’anticorps monoclonaux de souris conjugués
Populations cellulaires identifiées :
  • Cellules souches pluripotentes
  • Endoderme définitif
  • Endoderme pancréatique
  • Contaminants ectodermiques
  • Cytométrie en flux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 4°C
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Quantité 25 tests
Réactivité Humaine