Learn More
Cocktail d’enrichissement de cellules dendritiques humaines, BD
Code produit 15839368 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15839368 5mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Évitez tout contact avec la peau et aux yeux, l’ingestion et tout contact avec la chaleur, les acides et les métaux.
Code produit 15839368 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 558420
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Évitez tout contact avec la peau et aux yeux, l’ingestion et tout contact avec la chaleur, les acides et les métaux.
Includes
  • Cocktail d’enrichissement des cellules dendritiques humaines, 5,0 ml :
  • Biotin Souris CD3 anti-humain, clone UCHT1
  • Biotin Souris CD14 anti-humain, clone M5E2
  • Biotin patients anti-CD19, clone HIB19
  • Biotin Souris Anti-human CD41a, clone HIP8
  • Biotin Souris Anti-human CD56, clone B159
  • Biotin Souris Anti-human CD66b, clone G10F5
  • Biotin patient anti-CD235a (glycophorine A), clone GA-R2 (HIR2)
  • IgE anti-humaine Biotin de souris, clone G7-26
  • dans une solution tampon aqueuse contenant de l’azide de sodium à 0,09 %
  • BD IMag Streptavidine Particles Plus - DM, 7,5 ml :
  • dans une solution tampon aqueuse contenant BSA™ et AZIDE de sodium à 0,09 %
Pour la sélection de cellules dendritiques négatives dans le sang périphérique
Colore simultanément les érythrocytes, les plaquettes et la plupart des leucocytes à l’exception des DC. La sélection négative est ensuite effectuée pour enrichir les DC non marqué.
  • Contient des anticorps monoclonaux biotinylés qui reconnaissent les antigènes exprimés sur les érythrocytes, les plaquettes et les leucocytes périphériques à l’exception des DC
  • BD IMag™ Streptavidin Particles Plus : les DM sont des nanoparticules magnétiques qui présentent de la streptavidine conjuguée par covalence à leurs surfaces
  • Empêche l’activation accidentelle des cellules DC enrichies grâce aux réactifs qui ne se lient pas directement à ces cellules DC
Applications :
Cytométrie en flux, culture tissulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 4°C
Comprend Cocktail d’enrichissement de cellules dendritiques humaines, 5 ml : anti-CD3 humain de souris marqué à la biotine, clone UCHT1, CD14, clone M5E2, CD19, clone HIB19, C41a, clone HIP8, CD56, clone B159, CD66b, clone G10F5, CD235a (glycophorine A), clone GA-R2 (HIR2), IgE, clone G7-26, BD IMag Streptavidin Particles Plus - DM, 7,5 ml
Quantité 5mL
Application validée RUO
Type de produit Cocktail d’enrichissement de cellules dendritiques
Usage exclusivement réservé à la recherche