Learn More
BD Kit II ELISA pour IFN-gamma; humain
Description
Le OptEIA™ Le test est un sandwich à phase solide ELISA (Dosage immuno-enzymatique).
- Réactivité : Humaine
- Utilise un anticorps monoclonal spécifique de l'IFN-γ déposé sur une plaque à 96 puits
ELISA
Comprend :
- Puits enduit d’anticorps : 2 plaques de 96 puits cassables (12 barrettes x 8 puits) revêtues d'anti-IFN- humainΓ anticorps monoclonal
- Détection d’anticorps : 30 mL d'anti-IFN- humain biotinyléΓ anticorps monoclonal avec ProClin™ -150 comme agent de conservation
- Normes : 4 flacons d'IFN- recombinant humain lyophiliséΓ
- Concentré enzymatique (250x) : 150 μL de conjugué streptavidine-peroxydase de raifort concentré 250x avec BSA et ProClin-300 comme conservateur
- Diluant standard/échantillon : 30 mL de sérum animal avec 0,09 % d’azide de sodium comme conservateur
- ELISA Diluant : 12 mL d'une base protéique tamponnée contenant 0,09 % d'azide de sodium comme conservateur
- Concentré de lavage (20x) : 100 mL de solution détergente concentrée 20x avec ProClin-150 comme conservateur
- TMB One-Step Réactif de substrat : 30 ml de 3,3',5,5'-tétraméthylbenzidine (TMB) en solution tamponnée
- Solution d'arrêt : 13 mL d'acide phosphorique 1 M
- Films adhésifs pour plaques : 4 feuilles avec support adhésif
Spécification
Spécification
| Antigène | IFN |
| Réactivité croisée | Humaine |
| Comprend | Plaque enduite d’anticorps IFN-g humain, anticorps de détection biotinylé anti-IFN-g humain, étalon IFN-gamma humain, réactif de substrat de TMB en une étape, concentrat d’enzymes Streptavidine-HRP, concentrat de lavage (20 X), diluant ELISA, solution d’a |
| Quantité | 2 plaques |
| Type d’échantillon | Sérum, plasma, culture cellulaire |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Détermination quantitative in vitro des interférons humains, ELISA |
| Type de produit | Kit ELISA II pour IFN-gamma humaine |
Usage exclusivement réservé à la recherche