Learn More
BD Kit II ELISA pour IL-2 humaine
Beschreibung
Includes
2 plaques de 96 puits cassables enduites d’anticorps anti-IL-2 humaine ; anticorps de détection : anti-IL-2 humaine biotinylé ; concentrat d’enzymes (250 X) : Conjugué de peroxydase de raifort ; IL-2 humaine recombinante, lyophilisé, 4 flacons ; diluant standard ; concentrat de lavage (20 X) ; réactif de substrat A ; réactif de substrat B ; solution d’arrêt ; films adhésifs pour plaques
Spezifikation
Spezifikation
| Antigène | IL-2 |
| Réactivité croisée | Humaine |
| Comprend | 2 plaques de 96 puits cassables enduites d’anticorps anti-IL-2 humaine, d’anticorps biotinylé anti-IL-2, de conjugué HRP (250 X), 4 flacons d’IL-2 humaine recombinante (lyophilisée), diluant d’étalon, concentrat de lavage (20 X), réactif de substrat A, ré |
| Quantité | 2 plaques |
| Type d’échantillon | Sérum, plasma, culture cellulaire |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Détermination quantitative des interleukines humaines, ELISA |
| Type de produit | Kit ELISA II pour IL-2 humaine |
Usage exclusivement réservé à la recherche
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.