Learn More
BD Kit II ELISA pour IL-6 humaine
Description
Includes
2 plaques de 96 puits cassables enduites d’anticorps anti-IL-6 humaine ; anticorps de détection : anti-IL-6 humaine biotinylé ; concentrat d’enzymes (250 X) : Conjugué de peroxydase de raifort ; IL-6 humaine recombinante, lyophilisé, 4 flacons ; diluant standard ; concentrat de lavage (20 X) ; réactif de substrat A ; réactif de substrat B ; solution d’arrêt ; films adhésifs pour plaques
Requires
Lecteur de microplaques lisant à 450 nm, pipettes de précision (50 et 100 mu;l), pipettes réglables de 1 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, eau déminéralisée ou distillée, pissette ou laveuse de microplaques automatisée, papier graphique log-log ou ordinateur et logiciel pour l’analyse des données ELISA, tubes pour préparer des dilutions standard, minuteur de laboratoire, papier absorbant
Spécification
Spécification
| Antigène | IL-6 |
| Réactivité croisée | Humaine |
| Comprend | 2 plaques de 96 puits cassables enduites d’anticorps anti-IL-6 humaine, d’anticorps biotinylé anti-IL-6, de conjugué HRP (250 X), 4 flacons d’IL-6 humaine recombinante (lyophilisée), diluant d’étalon, concentrat de lavage (20 X), réactif de substrat A, ré |
| Quantité | 2 plaques |
| Type d’échantillon | Sérum, plasma, culture cellulaire |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Détermination quantitative du IL-6 humain, ELISA |
| Type de produit | Kit ELISA II pour IL-6 humain |
Usage exclusivement réservé à la recherche