Learn More
BD Kit II ELISA pour IL-8 humaine
Description
Includes
notices d'anticorps enrobées d’anticorps, anticorps de détection, normes, concentration enzymatique (250 x), diluer standard/échantillon, ELISA Diluant, concentration de lavage (20 x), TMB One-Step Réactif de substrat, solution d’arrêt, système de sceller les plaques
pAide à la détermination quantitative de l’IL-8 humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant de culture cellulaire./ppulliLié à des facteurs pro-inflammatoires de faible poids moléculaire connus sous le nom de chimiokines/li/ul/ppApplications :/ppELISA/p
Spécification
Spécification
| Antigène | IL-8 |
| Réactivité croisée | Humaine |
| Comprend | Concentrat de lavage (20 X), solution d’arrêt, concentrat d’enzymes Streptavidine-HRP, plaque enduite d’anticorps IL-8 humaine, anticorps de détection biotinylé anti-IL-8 humaine, étalon d’IL-8 humaine recombinante, diluant d’étalon / d’échantillon, réactif de substrat de TMB en une étape, diluant ELISA |
| Quantité | 2 plaques |
| Type d’échantillon | Sérum, plasma |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Détermination quantitative du IL-8 humain, ELISA |
| Type de produit | Kit ELISA II pour IL-8 humain |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- BD OptEIA Human IL-8 ELISA Kit II
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: phosphoric acid, CMIT/MIT, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one