Learn More
Kit de tampon principal pour l’immunoglobuline humaine, BD
Code produit 15829578 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15829578 100 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15829578 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 558683
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Includes
  • Microbille de réglage des instruments F1
  • Microbille de réglage des instruments F9
  • Microbille de réglage des instruments A1
  • Microbille de réglage des instruments A9
  • Diluant de dosage
  • Diluant de réactifs de détection
  • Tampon de lavage F (1x)
  • Microbille de réglage des instruments PE F1
  • Détecteur de contrôle positif PE
  • Diluant de microbilles de capture
Utilise des particules avec des intensités de fluorescence faibles pour détecter les immunoglobulines solubles.
Contient tous les réactifs de support nécessaires pour effectuer un dosage à l'aide du Flex Set d’immunoglobuline humaine CBA.
  • Fournit suffisamment de réactifs pour l’analyse quantitative de 100 échantillons et 10 procédures de configuration des instruments
  • Les tampons et les réactifs pour la configuration des instruments ont été optimisés pour l'analyse des immunoglobulines dans les échantillons de sérum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage De 2° à 8°C
Nbre de tests 100,0
Comprend 2 flacons de 40 ml de diluant de dosage, 1 flacon de 5 ml de diluant de microbilles de capture, 1 flacon de 5 ml de diluant de réactif de détection, 1 flacon de 260 ml de tampon de lavage, 1 flacon de 0,25 ml de microbilles de réglage dinstrument A1, 1 flacon de 0,25 ml de microbilles de réglage dinstrument A9, 1 flacon de 1,0 ml de microbilles de réglage dinstrument F1
Quantité 100 tests
Application validée RUO
Type de produit Dosage par cytométrie de billes (CBA)