Learn More
BD Cellules témoins positives de CytoKine-2 intracellulaires humaines HiCK-2
Code produit 15837988 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15837988 1 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15837988 Fournisseur BD Code fournisseur 555062
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Includes
5 x 106 PBMC humains activés (20 échantillons de test à 2,5 x 105 cellules/test) fixés et suspendus dans 1 ml (10 % de diméthylsulfoxyde et 90 % de sérum de veau fœtal)
Contient des cellules lymphoïdes de souris fixes et non perméabilisées
  • Comprend des cellules qui expriment des niveaux détectables d’IL-3, IL-4, IL-10, IL-13 et GM-CSF intracellulaires
  • Préparé en stimulant les PBMC humains en présence d’un inhibiteur du transport des protéines
  • Les cellules récoltées ont été fixées, puis stockées dans 1 ml de 10 % de diméthylsulfoxyde et 90 % de sérum de veau fœtal à -80°
  • Concentration : 5 x 106 cellules/ml
Coloration intracellulaire, cytométrie en flux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Marron clair
Concentration 5 x 106 cellules/ml
Détecte IL-3, IL-4, IL-10,IL-13 et GM-CSF
À utiliser avec (application) Coloration intracellulaire
Quantité 1 mL
Contenu et stockage ≈5 x 106 PBMC humains activés (20 échantillons d’essai à 2,5 x 105 cellules/test) fixés et suspendus dans 1 mL. -80 °C
Réactivité Humaine
Format Congelé
Usage exclusivement réservé à la recherche.