Learn More
BD Kit de démarrage pour coloration de CytoKine intracellulaire humaine
Code produit 15829698 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 tests
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15829698 25 tests 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15829698 Fournisseur BD Code fournisseur 559302
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Includes
Tampon de coloration BD PharMingen (FBS) ; tampon Cytofix / Cytoperm ; tampon de Perm / lavage ; anti-humain ou souris IL-2 conjugué PE ; anti-humain ou souris IFN-g conjugué PE ; anti-humain ou souris TNF-a conjugué PE ; cocktail de contrôle isotype conjugué PE ; cocktail d’anticorps bloquant purifié ; cocktail d’activation des leucocytes ; cellules témoins positives CytoKine MiCK-1 ou HiCK-1  manuel du kit de coloration
Sert d’introduction à la technique de coloration intracellulaire
  • Contient les réactifs essentiels pour l’activation d’une population de cellules sanguines périphériques humaines et leur coloration intracellulaire subséquente pour détecter les cellules productrices d’IL-2, d’IFN-g- et de TNF-a
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Détecte IL-2, IFN-g- et TNF-a
Quantité 25 tests
Contenu et stockage 4°C
Réactivité Humaine