Learn More
BD Kit ELISA pour MCP-1 humaine
Description
Includes
2 plaques de 96 puits cassables enduites d’anticorps anti-MCP-1 humaine ; anticorps de détection : Anti-MCP-1 humaine biotinylé ; concentrat d’enzymes (250 X) : Conjugué de péroxydase de raifort ; MCP-1 humaine recombinante, lyophilisé, 4 flacons ; diluant d’étalon ; concentrat de lavage (20 X) ; réactif de substrat A ; réactif de substrat B ; solution d’arrêt ; films adhésifs pour plaques
Spécification
Spécification
| Antigène | MCP-1 |
| Réactivité croisée | Humaine |
| Comprend | 2 Plaques de 96 puits cassables enduites d’anticorps anti-MCP-1 humaine, d’anticorps biotinylé anti-MCP-1 humaine, de conjugué HRP (250 X), 4 flacons de MCP-1 humaine recombinante (lyophilisée), diluant d’étalon, concentrat de lavage (20 X), réactif de substrat A, réactif de substrat B, solution d’arrêt, films adhésifs pour plaques |
| Quantité | 2 plaques |
| Type d’échantillon | Surnageant de culture cellulaire, sérum, plasma |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Détermination quantitative du MCP-1 humain, ELISA |
| Type de produit | Kit ELISA pour MCP-1 humain |
Usage exclusivement réservé à la recherche