Learn More
BD Kit d’analyse de cellules souches pluripotentes humaines et de souris
Code produit 15870229 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 tests
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15870229 50 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Contient 4 % de paraformaldéhyde (PFA) et est classé comme nocif
Code produit 15870229 Fournisseur BD Code fournisseur 560477
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Contient 4 % de paraformaldéhyde (PFA) et est classé comme nocif
Includes
SSEA-4, Oct3/4 et SSEA-1
Analyser l’expression de marqueurs de pluripotence intracellulaire dans les cellules et étudier la surface cellulaire et les marqueurs de différenciation
Fournit les réactifs nécessaires à la cytométrie en flux multicolore sur les cellules souches embryonnaires humaines (hESCs), les cellules souches embryonnaires de souris (mESCs) et les cellules souches pluripotentes induites (iPS)
Cytométrie en
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Comprend SSEA-4 Alexa Fluor™ 647, Oct3/4 PerCP-Cy™5.5, SSEA-1 PE, anticorps de contrôle d’isotype, tampon de fixation BD Cytofix™, tampon BD Perm/Wash™, compensation BD™ CompBead Plus
Quantité 50 tests
Usage exclusivement réservé à la recherche