Learn More
BD Kit II ELISA pour TNF humain
Description
Le OptEIA Le test est un sandwich à phase solide ELISA (Dosage immuno-enzymatique).
- Utilise un anticorps monoclonal spécifique du TNF déposé sur une plaque à 96 puits
- Développé pour une précision avec des échantillons de sérum et de plasma
ELISA
Comprend :
- Puits enduit d’anticorps : 2 plaques de 96 puits cassables (12 bandes) × 8 puits) recouverts d'anticorps monoclonaux anti-TNF humain
- Détection d’anticorps : 30 mL d'anticorps monoclonal anti-TNF humain biotinylé contenant du FBS et de la ProClin™ -150 comme conservateur.
Normes : 4 flacons de TNF humain recombinant lyophilisé. - Concentré enzymatique : 150 μL sur 250 × Conjugué concentré de streptavidine-peroxydase de raifort avec BSA et ProClin-300 comme conservateur
- Diluant standard/échantillon : 30 mL de sérum animal avec 0,09 % d’azide de sodium comme conservateur
- ELISA Diluant : 12 mL d'une base protéique tamponnée contenant 0,09 % d'azide de sodium comme conservateur
- Concentré de lavage (20 ×): 100 mL de 20 × solution détergente concentrée
- TMB One-Step Réactif de substrat : 30 ml de 3,3',5,5'-tétraméthylbenzidine (TMB) en solution tamponnée
- Solution d'arrêt : 13 mL d'acide phosphorique 1 M
- Films adhésifs pour plaques : 4 feuilles avec support adhésif
Spécification
Spécification
| Antigène | TNF |
| Réactivité croisée | Humaine |
| Comprend | Plaque enduite d’anticorps TNF humain, anticorps de détection biotinylé anti-TNF humain, étalon de TNF humain, concentrat d’enzymes Streptavidine-HRP, concentrat de lavage (20 X), réactif de substrat TMB en une étape, solution d’arrêt, diluant d’étalon / |
| Quantité | 2 plaques |
| Type d’échantillon | Surnageant de culture cellulaire, sérum, plasma |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Détermination quantitative du TNF humain, ELISA |
| Type de produit | Kit ELISA II pour TNF humain |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- BD OptEIA Human TNF ELISA Kit II
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin3-one, orthophosphoric acid
Usage exclusivement réservé à la recherche