Learn More
BD Tampon IMag™
Code produit 15951250 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15951250 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15951250 Fournisseur BD Code fournisseur 552362
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Pour un marquage optimal des leucocytes à l’aide de particules BD IMAG et pour une séparation optimale des cellules magnétiques à l’aide de l’aimant de séparation des cellules BD IMagnet™
Solution 10X contenant de l’albumine sérique bovine, de l’EDTA et de l’azoture de sodium dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 mL
Contenu et stockage 4°C
À utiliser avec (application) Séparation cellulaire magnétique