Learn More
BD Jurkat Cell Lysate
Code produit 15815939
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15815939 500 μg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15815939 Fournisseur BD Code fournisseur 611451
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convenient to use and useful control for western blotting application
  • Source is rich in endogenously expressed proteins
  • Provided in denatured format allowing for immediate loading onto SDS-PAGE gel
  • Storage buffer: SDS-PAGE buffer (62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% b-mercaptoethanol, 0.003% bromophenol blue, 5% glycerol)
  • Concentration: 1mg/mL
Routinely tested western blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot
Tissue T-cell Leukemia
Quantité 500 μg
Tampon de stockage 1mg/mL in SDS-PAGE Buffer: 62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% beta-mercaptoethanol, 0.003% Bromophenol Blue, 5% Glycerol
Espèces hôtes Human
Concentration 1 mg/mL
Contenu et stockage -20°C
Usage exclusivement réservé à la recherche