Learn More
BD Cocktail d’activation des leucocytes, avec BD GolgiPlug™
Code produit 15886328 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 100μL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15886328 2 x 100μL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15886328 Fournisseur BD Code fournisseur 550583
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Includes
PMA d’ester de phorbol, ionophore calcique (ionomycine), inhibiteur du transport des protéines BD GolgiPlug™ (bréfeldine A)
Pour l’incitation de la réponse cytokine primaire des cellules T.
  • Mélange d’activation des cellules polyclonales prêt à l’emploi
  • Stimule les cellules et produit de la cytokine
  • Localise les cytokines par le composant inhibiteur du transport des protéines
  • Bloque les processus de transport des protéines intracellulaires
  • Améliore la détectabilité des cellules productrices de cytokines par coloration immunofluorescente et analyse cytométrique en flux
Coloration intracellulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -80°C
pH 7,2
Quantité 2 x 100μL
Usage exclusivement réservé à la recherche