Learn More
Tampon de lysisation, BD
Code produit 15838518 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15838518 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15838518 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 555899
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Réactif de lyse tamponné à base de chlorure d’ammonium
  • Concentration : 10x
  • Lyse des globules rouges suite à la coloration des anticorps monoclonaux lors de la dilution
  • Maintient la viabilité des leucocytes après la lyse des globules rouges
  • La solution de lyse provoque une bonne séparation par diffusion de la lumière des lymphocytes, des débris de GR par cytométrie en flux
Cytométrie en flux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Contenu et stockage 4°C
Format Liquide
Quantité 100 ml
Application validée RUO
Type de produit Tampon de lyse
Usage exclusivement réservé à la recherche.