Learn More
BD Cartes et composants Macro-Vue™ RPR
Description
La suspension antigénique de carte RPR est un antigène cardiolipine de particules de carbone1 qui détecte la réagine, une substance similaire à un anticorps présente dans le sérum ou le plasma de personnes syphilitiques, et parfois dans le sérum ou le plasma de personnes souffrant d’autres pathologies aiguës ou chroniques. La réagine se lie à l’antigène de test, qui se compose de particules de cholestérol enrobées de cardiolipine-lécithine, provoquant une floculation macroscopique.
- Complexité CLIA : Modéré
- Test non tréponémique
- Pour la détection sérologique de la syphilis comme décrit dans un manuel de tests pour la syphilis†
Specifications
Specifications
| Substances à analyser détectables | Réagine (syphilis) |
| Type | RPR Cartes de contrôle |
| À utiliser avec (application) | Pour les tests à grande échelle dans les laboratoires cliniques et de santé publique |
| Comprend | Cartes de contrôle RPR BD Macro-Vue, cercle de 18 mm |
| Quantité | 10/boîte |