Learn More
BD Carte de test circulaire Macro-Vue™ RPR (Rapid Plasma Reagin) 18 mm : Cartes
Description
- Produit recommandé lorsque le prélèvement sanguin veineux est utilisé et qu’un grand volume de sérum est disponible, comme dans les laboratoires de santé publique et clinique
- Différents kits de tests de carte RPR sont disponibles avec toutes les fournitures nécessaires pour effectuer la procédure
- Kit disponible dans un grand nombre de tailles
- L’antigène et les composants nécessaires au test peuvent être achetés séparément
- Les cartes de test sont disponibles en modèles avec 10, 15 et 30 points
- Les distributeurs BD Dispenstirs™ sont inclus avec les tests pour servir de dispositifs de pipetage et d’étalage
- Lorsqu’un échantillon contient des anticorps, la floculation entraîne une coagglutination des particules de carbone de l’antigène de la carte RPR, qui apparaissent comme des amas noirs sur le fond blanc de la carte
- Les échantillons non réactifs semblent avoir une couleur gris clair uniforme
- Dans certains cas particuliers, où il faut rapidement obtenir les résultats des tests non tréponémiques, et que l’échantillon est prélevé sous forme de plasma EDTA, la carte de test circulaire RPR 18 mm peut être utilisée si le test est effectué dans les 24 heures
Specifications
Specifications
| Substances à analyser détectables | Réagine (syphilis) |
| Type | RPR Kit de test de carte |
| Formule | Cardiolipine 0,003 %, lécithine 0,020 à 0,022 %, cholestérol 0,09 %, EDTA 0,0125 M, Na2HPO4 0,01 M, KH2PO4 0,01 M, azoture de sodium 0,2 %, charbon 0,02 %, chlorure de choline 10 % p/v, eau désionisée/distillée |
| À utiliser avec (application) | Détection sérologique de la syphilis |
| Comprend | 1 ampoule d’antigène de 3 ml, aiguille distributrice de 20 g, flacon distributeur d’antigène, 15 cartes avec dix points circulaires de 18 mm chacun |
| Quantité | 150 tests |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?