Learn More
BD Carte de test circulaire Macro-Vue™ RPR (Rapid Plasma Reagin) 18 mm : Cartes
Artikelnummer. 17372451
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Comprend:
1 ampoule d’antigène de 3 ml, aiguille distributrice de 20 g, flacon distributeur d’antigène, 15 cartes avec dix points circulaires de 18 mm chacun
Ampoules Antigen 3 x 3 ml, aiguille de distribution de calibre 20, flacon distributeur Antigen, 50 cartes avec dix points circulaires de 18 mm chacun
Deux ampoules de 3 ml Antigen, aiguille de distribution de calibre 20, flacon distributeur Antigen, agitateurs, 30 cartes avec dix points circulaires de 18 mm chacun, 300 capillaires de 0,05 ml
Quantité:
150 tests
300 tests
500 tests
Pakningsstørrelse:
1 pack
150 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Comprend Quantité Pakningsstørrelse
17372451 Ampoules Antigen 3 x 3 ml, aiguille de distribution de calibre 20, flacon distributeur Antigen, 50 cartes avec dix points circulaires de 18 mm chacun 500 tests 1 pack
17362451 Deux ampoules de 3 ml Antigen, aiguille de distribution de calibre 20, flacon distributeur Antigen, agitateurs, 30 cartes avec dix points circulaires de 18 mm chacun, 300 capillaires de 0,05 ml 300 tests 1 pack
16884531 1 ampoule d’antigène de 3 ml, aiguille distributrice de 20 g, flacon distributeur d’antigène, 15 cartes avec dix points circulaires de 18 mm chacun 150 tests 150 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
RPR Card Antigen Suspension contains sodium azide, which is harmful if swallowed. Contact with acids liberates very toxic gas. After contact with skin, wash immediately with plenty of water. Sodium azide may react with lead and copper plumbing to form highly explosive metal azides. On disposal, flush with a large volume of water to prevent azide buildup.
Artikelnummer. 17372451 Leverandør BD Leverandørnr. 275005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
RPR Card Antigen Suspension contains sodium azide, which is harmful if swallowed. Contact with acids liberates very toxic gas. After contact with skin, wash immediately with plenty of water. Sodium azide may react with lead and copper plumbing to form highly explosive metal azides. On disposal, flush with a large volume of water to prevent azide buildup.
Procédure de test non tréponémique pour la détection sérologique de la syphilis
  • Produit recommandé lorsque le prélèvement sanguin veineux est utilisé et qu’un grand volume de sérum est disponible, comme dans les laboratoires de santé publique et clinique
  • Différents kits de tests de carte RPR sont disponibles avec toutes les fournitures nécessaires pour effectuer la procédure
  • Kit disponible dans un grand nombre de tailles
  • L’antigène et les composants nécessaires au test peuvent être achetés séparément
  • Les cartes de test sont disponibles en modèles avec 10, 15 et 30 points
  • Les distributeurs BD Dispenstirs™ sont inclus avec les tests pour servir de dispositifs de pipetage et d’étalage
  • Lorsqu’un échantillon contient des anticorps, la floculation entraîne une coagglutination des particules de carbone de l’antigène de la carte RPR, qui apparaissent comme des amas noirs sur le fond blanc de la carte
  • Les échantillons non réactifs semblent avoir une couleur gris clair uniforme
  • Dans certains cas particuliers, où il faut rapidement obtenir les résultats des tests non tréponémiques, et que l’échantillon est prélevé sous forme de plasma EDTA, la carte de test circulaire RPR 18 mm peut être utilisée si le test est effectué dans les 24 heures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Substances à analyser détectables Réagine (syphilis)
Type RPR Kit de test de carte
Formule Cardiolipine 0,003 %, lécithine 0,020 à 0,022 %, cholestérol 0,09 %, EDTA 0,0125 M, Na2HPO4 0,01 M, KH2PO4 0,01 M, azoture de sodium 0,2 %, charbon 0,02 %, chlorure de choline 10 % p/v, eau désionisée/distillée
À utiliser avec (application) Détection sérologique de la syphilis
Comprend Ampoules Antigen 3 x 3 ml, aiguille de distribution de calibre 20, flacon distributeur Antigen, 50 cartes avec dix points circulaires de 18 mm chacun
Quantité 500 tests
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kit RPR Card Test No 110 500 Tests
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.