Learn More
BD Lancette activée par contact Microtainer™
Code produit 16605633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique) de l’aiguille:
1,5mm
1,8mm
2,0mm
Calibre d’aiguille:
16,5g
21g
30 g
Couleur:
Bleu
Rose
Violet
Type de débit:
Débit élevé
Flux faible
Flux moyen
Conditionnement:
200 pièces
2000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) de l’aiguille Calibre d’aiguille Couleur Type de débit Conditionnement
16605633 2,0mm 16,5g Bleu Débit élevé 200 pièces
16685623 1,5mm 30 g Violet Flux faible 200 pièces
12997636 1,8mm 21g Rose Flux moyen 2000 pièces
16695623 1,8mm 21g Rose Flux moyen 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16605633 Fournisseur BD Code fournisseur 366594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.15€
    44.95€ / 200 pièces
    Économisez 8.20€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Conçue avec une expérience positive pour les patients. La lancette activée par contact BD™ Microtainer™ facilite une profondeur de ponction constante et un positionnement précis afin de ne pas répéter la ponction. Elle est dotée d’une poignée ergonomique et d’une rétraction automatique de la lancette.
Ces lancettes activées par contact font partie de la gamme de produits capillaires BD Microtainer™. Ce système est conçu pour assurer la sécurité, la précision et le confort lors de l’échantillonnage et du prélèvement de sang capillaire, afin de répondre aux exigences d’échantillons variables et aux besoins des patients les plus fragiles.
  • Conception ergonomique pour une préhension confortable et sûre qui minimise tout glissement lors de la ponction.
  • La procédure intuitive et en une étape permet des ponctions rapides et précises en suivant une formation minimale.
  • Activée uniquement lorsqu’elle est positionnée et appuyée contre la peau.
  • Produit une profondeur de ponction constante, indépendamment de la technique du clinicien.
  • Couvre uniquement une petite zone pour améliorer la visibilité du site et la précision du positionnement.
  • La conception empêche la réutilisation du produit, ce qui réduit le risque de contamination.
  • La rétraction automatique de la lancette dans l’appareil minimise les risques de blessures.
  • Le numéro de lot est gravé au laser sur chaque lancette pour en faciliter le suivi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Profondeur (impériale) de l’aiguille 0,08 po
Jetable Usage unique
Profondeur (métrique) de l’aiguille 2,0mm
Type de produit Lancette activée par contact avec rétraction automatique/permanente de l'aiguille
Type de débit Débit élevé
À utiliser avec (application) Sûr pour le clinicien et le patient
Calibre d’aiguille 16,5g
Quantité 200/boîte
Largeur (métrique) de lame 1.5 mm