Learn More
BD Lancette activée par contact Microtainer™
Description
Ces lancettes activées par contact font partie de la gamme de produits capillaires BD Microtainer™. Ce système est conçu pour assurer la sécurité, la précision et le confort lors de l’échantillonnage et du prélèvement de sang capillaire, afin de répondre aux exigences d’échantillons variables et aux besoins des patients les plus fragiles.
- Conception ergonomique pour une préhension confortable et sûre qui minimise tout glissement lors de la ponction.
- La procédure intuitive et en une étape permet des ponctions rapides et précises en suivant une formation minimale.
- Activée uniquement lorsqu’elle est positionnée et appuyée contre la peau.
- Produit une profondeur de ponction constante, indépendamment de la technique du clinicien.
- Couvre uniquement une petite zone pour améliorer la visibilité du site et la précision du positionnement.
- La conception empêche la réutilisation du produit, ce qui réduit le risque de contamination.
- La rétraction automatique de la lancette dans l’appareil minimise les risques de blessures.
- Le numéro de lot est gravé au laser sur chaque lancette pour en faciliter le suivi.
Spécification
Spécification
| Couleur | Violet |
| Profondeur (impériale) de l’aiguille | 0,05 in |
| Jetable | Usage unique |
| Profondeur (métrique) de l’aiguille | 1,5mm |
| Type de produit | Lancette activée par contact avec rétraction automatique/permanente de l'aiguille |
| Type de débit | Flux faible |
| À utiliser avec (application) | Sûr pour le clinicien et le patient |
| Calibre d’aiguille | 30 g |
| Quantité | 200/boîte |
| Largeur (métrique) de lame | 0,3mm |
| Afficher plus |