Learn More
BD Kit de micronoyaux de souris Plus Microflow™
Code produit 10158335 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
60 tests
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10158335 60 tests 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10158335 Fournisseur BD Code fournisseur 552730
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Includes
Anticoagulant / diluant, solution tampon, solution de stockage à long terme (LTSS), solution de RNase, anticorps anti-CD71 de souris, colorant d’ADN, anticorps plaquettaire, étalons biologiques (échantillons de témoin positifs, échantillons de témoin négatifs, échantillons de configuration CD71 négatifs et échantillons sanguins biostandard de malaria), CD-ROM
Pour la préparation des échantillons de sang de souris pour la numération par cytométrie en flux de populations d’érythrocytes micronuclées
  • Réactivité : souris
  • Taille : 60 tests
Cytométrie en flux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité RUO
Contenu et stockage -75° à -85°C
Comprend Anticoagulant / diluant, solution tampon, solution de stockage à long terme (LTSS), solution de RNase, anticorps anti-CD71 de souris, colorant d’ADN, anticorps plaquettaire, étalons biologiques, CD-ROM
À utiliser avec (application) Pour la préparation des échantillons de sang de souris
Nbre de tests 60
Quantité 60 tests
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux