Learn More
BD Microtube MAP Microtainer™ pour processus automatisé avec bouchon EDTA K2 et BD Microgard™
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 à 500 μl
Additif:
1,0 mg K2 EDTA
Conditionnement:
200 pièces
Description
Le tube MAP de BD Microtainer est conçu pour améliorer le délai d’exécution, la sécurité et la précision du prélèvement et des tests sanguins capillaires chez les patients présentant un volume sanguin limité, tels que les nourrissons, les enfants, les patients en service d’oncologie et les personnes âgées.
- Rationalise les opérations en permettant le traitement automatisé de vos échantillons de micro-prélèvement pour hématologie
- Améliore la sécurité des patients en adaptant les étiquettes d’identification des patients de taille réelle au moment du prélèvement
- Améliore le flux de travail grâce à la conception en une seule pièce, sans pièces à assembler, sans pièces contaminées à jeter
- Sans latex, jetables et non stériles
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microtube MAP pour processus automatisé |
| Additif | 1,0 mg K2 EDTA |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 250 à 500 μl |
| Bouchon inclus | Oui |
| Couleur de bouchon | Lavande |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H332-Nocif par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.