Learn More
BD Kit de détection de potentiel de la membrane mitochondriale pour la cytométrie en flux MitoScreen
Code produit 15896598 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15896598 100 tests 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15896598 Fournisseur BD Code fournisseur 551302
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Includes
Colorant JC-1 et tampons de dosage
Contient le colorant JC-1 optimisé pour une utilisation dans la cytométrie en flux et 10 tampons de dosage.
  • Contient un colorant JC-1 à 100 % (5,5’,6,6’-tétrachloro-1,1’,3,3’-tétraéthylbenzimidazolcarbocyanine iodure), un irritant
  • Colorant JC-1 généralement activé à l’aide d’une ligne de laser à argon ionisé de 488 nm alors que la forme monomère émet à 527 nm et les agrégats J à 590 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité RUO
Contenu et stockage De 2° à 8°C
Comprend Colorant JC-1 et tampons de dosage Colorant JC-1 à 100 % (5,5’,6,6’-tétrachloro-1,1’,3,3’-tétraéthylbenzimidazolcarbocyanine iodure), un irritant
Nbre de tests 100
Quantité 100 tests
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux