Learn More
BD Kit d’isolement de cellules souches hématopoïétiques et progénitrices de souris
Code produit 15810249 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15810249 100 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15810249 Fournisseur BD Code fournisseur 560492
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Includes
Anticorps monoclonaux, contrôles d’isotypes et autres outils de coloration, microbilles de compensation pour cytométrie en flux, protocoles et indications d’analyse
Pour l’isolement de cellules souches et de progéniteur hématopoïétiques de grande pureté (HPCs et HSCs) à partir de la moelle osseuse
Pour effectuer un tri cellulaire par cytométrie en flux multicolore des cellules souches hématopoïétiques (HPCs) et des cellules souches hématopoïétiques (HSCs) à partir d’échantillons de moelle osseuse de souris
Cytométrie en flux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule CD34 FITC, c-Kit PE, Sca-1 PE-Cy™7 et Lineage Cocktail APC, isotypes contrôles, 7-AAD, particules de compensation BD CombBead™
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Comprend Anticorps monoclonaux, contrôles d’isotypes et autres outils de coloration, microbilles de compensation pour cytométrie en flux, protocoles et indications d’analyse
Quantité 100 tests
Usage exclusivement réservé à la recherche