Learn More
BD Kit II ELISA IFN-gamma; pour souris
Description
Includes
Solution d’arrêt, diluant d’étalon / d’échantillon, réactif de substrat de TMB en une étape, anticorps de détection biotinylé anti-IFN-gamma de souris, étalon IFN-gamma de souris, diluant ELSIA III, concentrat d’enzymes Streptavidine-HRP, concentrat de la
Spécification
Spécification
| Antigène | IFN-gamma |
| Réactivité croisée | Souris |
| Comprend | Solution d’arrêt, diluant d’étalon / échantillon, réactif de substrat de TMB en une étape, anticorps de détection biotinylé anti-IFN-gamma de souris, étalon IFN-gamma de souris, diluant ELISA III, concentrat d’enzymes Streptavidine-HRP, concentrat de lavage (20 X), plaque enduite d’anticorps IFN-g de souris |
| Quantité | 2 plaques |
| Type d’échantillon | Surnageant de culture cellulaire, sérum, plasma |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Détermination quantitative de l’IFN-gamma de souris, ELISA |
| Type de produit | Kit ELISA II pour IFN-gamma de souris |
Usage exclusivement réservé à la recherche