Learn More
BD Kit ELISA d’isotypage d’immunoglobulines de souris
Description
Includes
8 anticorps monoclonaux de rat spécifiques à l’isotype de l’immunoglobuline de souris ; anticorps Ig anti-souris de rat conjugué à la peroxydase de raifort (HRP) ; solutions de substrat et d’arrêt, tampons de revêtement et de blocage ; mélange d’antigènes
Spécification
Spécification
| Antigène | IgG |
| Réactivité croisée | Souris |
| Comprend | 1 ml d’anti-IgG1 de souris de rat, 1 ml d’anti-IgG2a de souris de rat, 1 ml d’anti-IgG2b de souris de rat, 1 ml d’anti-IgG3 de souris de rat, 1 ml d’anti-IgM de souris de rat,1 ml d’anti-IgA de souris de rat, 1 ml d’anti-Igkappa de souris, 1 ml d’anti-Ig de souris de rat, lambda, 1 ml d’anti-Ig HRP de souris de rat, 40 ml de réactif de substrat |
| Quantité | 80 tests |
| Type d’échantillon | Surnageant de culture d’hybridomes |
| Volume d’échantillon | 100 μl |
| Contenu et stockage | 4°C |
| À utiliser avec (application) | Identification rapide et efficace des isotypes d’immunoglobulines de souris, ELISA |
| Type de produit | Kit ELISA d’isotypage d’immunoglobulines de souris |
Usage exclusivement réservé à la recherche