Learn More
BD Cellules témoins positives CytoKine-1 intracellulaire de souris, MiCK-1
Code produit 15887818 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15887818 1 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15887818 Fournisseur BD Code fournisseur 554652
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Contient∽5 x 106 cellules lymphoïdes de souris fixes et non perméabilisées
  • Les cellules expriment facilement des niveaux détectables d’IL-2, de TNF et d’IFNΛ
  • Préparé en stimulant les cellules de rate de souris en présence d’un inhibiteur du transport des protéines
  • Contient une proportion mesurable de cellules produisant des cytokines
  • Tampon de stockage : congelé dans le FBS et 10 % de DMSO
    • Coloration intracellulaire (cytométrie en flux)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Marron clair
Concentration 5 x 106 cellules/ml
Détecte IL-2, TNF et IFN-L
À utiliser avec (application) Coloration intracellulaire
Quantité 1 mL
Contenu et stockage ≈5 x 106 splénocytes de souris activés (20 échantillons d’essai à 2,5 x 105 cellules/test) fixés et suspendus dans 1 mL. -80 °C
Format Congelé
Usage exclusivement réservé à la recherche.