Learn More
BD Cellules témoins positives CytoKine-2 intracellulaire de souris, MiCK-2
Tous les produits BD Biosciences ProduitsDescription
- Les cellules expriment facilement des niveaux détectables d’IL-4, d’IL-10 ou de GM-CSF
- Préparé en stimulant les cellules de rate de souris en présence d’un inhibiteur du transport des protéines
- Contient des proportions mesurables de cellules produisant des cytokines
- Tampon de stockage : congelé dans le FBS et 10 % de DMSO
Coloration intracellulaire (cytométrie en flux)
Spécification
Spécification
| Couleur | Marron clair |
| Concentration | 5 x 106 cellules/ml |
| Détecte | IL-4, IL-10 ou GM-CSF |
| À utiliser avec (application) | Coloration intracellulaire |
| Quantité | 1 mL |
| Contenu et stockage | ≈5 x 106 splénocytes de souris activés (20 échantillons d’essai à 2,5 x 105 cellules/test) fixés et suspendus dans 1 mL. -80 °C |
| Format | Congelé |
Usage exclusivement réservé à la recherche.