Learn More
BD Kit ELISA TNF pour souris
Description
pulliContient un sandwich ELISA en phase solide (d’immuno-absorption enzymatique)/li/ul/ppApplications :/ppELISA/p
Spécification
Spécification
| Antigène | TNF |
| Réactivité croisée | Souris |
| Comprend | Standard TNF de souris, plaque enduite d’anticorps TNF de souris, concentrat d’enzymes Streptavidine-HRP, concentrat de lavage (20X), solution d’arrêt, diluant standard / échantillon, diluant enzymatique, diluant ELISA II, réactif de substrat à une étape TMB, anticorps de détection biotinylé anti-TNF de souris |
| Quantité | 2 plaques |
| Type d’échantillon | Surnageant de culture cellulaire, sérum, plasma |
| Contenu et stockage | 4°C |
| À utiliser avec (application) | Détermination quantitative du TNF de souris, ELISA |
| Type de produit | Kit ELISA pour TNF de souris |
Usage exclusivement réservé à la recherche