Learn More
BD Kit de dosage du calcium PBX
Code produit 15896279
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 préparations
100 préparations
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15896279 10 préparations 1 kit
15816289 100 préparations 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15896279 Fournisseur BD Code fournisseur 640175
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Indicateur de calcium, améliorateur de signal 10X PBX
Pour une mesure homogène des changements du calcium intracellulaire
  • Implique une étape d’ajout de colorant
  • Ne nécessite pas de lavage
  • Permet une mise en œuvre aisée dans un environnement à haut débit
  • Probenecid, un inhibiteur standard du transport d’anions non spécifiques, n’est pas requis pour le chargement de colorants
  • Peut améliorer la rétention du colorant dans les cellules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -20°C
À utiliser avec (application) Pour une mesure homogène des changements du calcium intracellulaire
Comprend 1 flacon indicateur de calcium, 10 ml d’activateur de signal PBX (10X, lyophilisé), 90 ml de tampon de dosage de calcium 1X
Quantité 10 préparations
Type Kit de dosage du calcium
Usage exclusivement réservé à la recherche